Basic Violet 3
Glass bottle, 25 g
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
- CAS-nummer:548-62-9
- Formule:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL-nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck index:13,04406
- Smelten Pt:189…194 °C
- Dichtheid:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:208-953-6
- UN:3077
- ADR:9,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummermsds_101408
SDS
ProductPage_101408 ProductPage_101408
Product specificatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Solubility:10 g/l (20 °C)
- Melting Point:189 - 194 °C
- Molar Mass:407.99 g/mol
- Bulk Density:220 - 400 kg/m3
- Density:1.19 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous Hazardous Material
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.