Ga naar:
Product Details & Documents
Wordt gebruikt voor het kleuren van bloed, beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters
De kleuringsmethode volgens Wright is een van de standaardtechnieken bij hematologische diagnostische procedures. Net als de eosine-methyleenblauw-oplossing van Leishman en de eosine-methyleenblauw-oplossing van May-Grünwald, wordt het gebruikt voor het kleuren van bloed- en beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters. De eosine-methyleenblauw-oplossing van Wright is een IVD/CE-product en 500 ml is voldoende voor het kleuren van maximaal 1600 objectglaasjes in Hellendahl-cellen.
Synoniemen: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
- CAS-nummer:68988-92-1
- MDL-nummer:MFCD00082143
- Dichtheid:0,80 g/cm3 (20 °C)
- Flits Pt:9,7°C
- UN:1230
- ADR:3 (6.1),II
Documents
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Product documentatie
msds_101383
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Geschiktheid voor microscopie (bloeduitstrijkje):slaagt voor de test
- Erythrocyten:roze tot bruinachtig
- Nuclei:blauw-violet
- Eosinofiele korrels:rood tot roodbruin
- Neutrofiele korrels:licht violet
- Lymphocyte cytoplasm:blauw
Specificaties
- Verpakking:Kunststof fles
- VPE:2,5 L
- Info VPE:Preparation Capacity 5000 slides