Brij® 35
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # SERA15230.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- CAS-nummer:9002-92-0
- Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
- MDL-nummer:MFCD00080891
- Molecular Weight:1199.56 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-002-6
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg



