Orders LinkContactUsLinkComponent
Brij® 35
Brij® 35
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # SERA15230.01
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Serva
Brij® 35
Catalogus # SERA15230.01
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  9002-92-0
Brij® 35
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  9002-92-0
Price
21,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • CAS-nummer:9002-92-0
  • Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL-nummer:MFCD00080891
  • Molecular Weight:1199.56 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-002-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g