Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # SERA11403.04
Marketsource
Leverancier:   Serva
Agarose
Catalogus # SERA11403.04
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  9012-36-6
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:9012-36-6
  • MDL-nummer:MFCD00081294
  • Smelten Pt:60…90 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-731-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties