Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
5 kg
Catalogus # SERA11396.04
Marketsource
Leverancier:   Serva
Agar
Catalogus # SERA11396.04
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
767,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Merck index:13,00184
  • Smelten Pt:90 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-658-1
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg
Specificaties