Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thiomersal

Thiomersal

Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # SERA11340.02
Giftig
Gezondheid
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Serva
Thiomersal
Catalogus # SERA11340.02
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  54-64-8
Thiomersal
Thiomersal

Glass bottle for solids, 25 g

CAS-nummer:  54-64-8
Price
137,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate, Thimerosal, Merthiolat, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriothio)benzoic acid sodium salt
  • CAS-nummer:54-64-8
  • Formule:2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
  • MDL-nummer:MFCD00013062
  • Molecular Weight:404.82 g/mol
  • Merck index:12,09451
  • Smelten Pt:232…233 °C
  • Flits Pt:250 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-210-4
  • UN:2025
  • ADR:6.1,II
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g

Specificaties