Acrylamide, 4x crystallised
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # SERA10678.03
Marketsource
Leverancier: Serva
Acrylamide, 4x crystallised
Catalogus # SERA10678.03
Leverancier: Serva
Marketsource
CAS-nummer: 79-06-1
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Kokend Pt:232 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:84,5 °C
- Dichtheid:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:138 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:201-173-7
- UN:2074
- ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



