Orders LinkContactUsLinkComponent
Validatieflessen, Nalgene®
Validatieflessen, Nalgene®
250 ml, 53B, 45 mm, 135 mm, 74 mm
Catalogus # NALGDS2127-0250
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Validatieflessen, Nalgene®
Catalogus # NALGDS2127-0250
   Lage impact op de fabricage
Validatieflessen, Nalgene®
Validatieflessen, Nalgene®
250 ml, 53B, 45 mm, 135 mm, 74 mm
Price
588,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    74 mm
  • Schroefdraad:
    53B
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Hoogte:
    135 mm
  • Ø inw. hals:
    45 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-0250
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage