Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, stopper type, DURAN®
Adapter, stopper type, DURAN®
stop, massief, 29/32 NS, 14/23 NS, ,
Catalogus # SCOT286576503
Leverancier:   DWK Life Sciences
Adapter, stopper type, DURAN®
Catalogus # SCOT286576503
Leverancier:  DWK Life Sciences
Adapter, stopper type, DURAN®
Adapter, stopper type, DURAN®
stop, massief, 29/32 NS, 14/23 NS, ,
Price
469,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, stopper type, solid, socket and cone.
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    29/32 NS
  • Huls:
    14/23 NS
  • Type:
    stop, massief
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.