Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature stabilisation jacket
Temperature stabilisation jacket
Silicone O-ring
Catalogus # SCOI285405532
Leverancier:   SI Analytics
Temperature stabilisation jacket
Catalogus # SCOI285405532
Leverancier:  SI Analytics
Temperature stabilisation jacket
Temperature stabilisation jacket
Silicone O-ring
Price
21,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
  • Support plate to facilitate the use
  • Quick-action seal to simplify the changing viscometers
  • Additional hole in the support plate so that a control thermometer can fit
Suitable for use with Ubbelohde viscometers.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Silicone O-ring
  • Seq:
    102
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.