Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-Ostwald-viscometers
Micro-Ostwald-viscometers
1,2 - 18 mm²/s, 0,03 K, 290 mm, 0,60 mm
N° de catalogue SCOI285404211
Fournisseur:   SI Analytics
Micro-Ostwald-viscometers
N° de catalogue SCOI285404211
Fournisseur:  SI Analytics
Micro-Ostwald-viscometers
Micro-Ostwald-viscometers
1,2 - 18 mm²/s, 0,03 K, 290 mm, 0,60 mm
Prix
447,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Suitable for measurements of small liquid quantities with extreme formation of foam.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Spécifications
  • Meetbereik:
    1,2 - 18 mm²/s
  • Lengte:
    290 mm
  • Seq:
    002
  • Constante:
    0,03 K
  • Ø inw.:
    0,60 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 442-1233
    Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 82,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 442-1235
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 442-1234
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 13,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 442-1236
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 13,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 442-1237
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14,50 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.