Orders LinkContactUsLinkComponent
Ostwald-viscometers
Ostwald-viscometers
>5,5 mm²/s, 0,07 K, 220 mm, 0,60 mm, 3 ml
Catalogus # SCOI285404039
Leverancier:   SI Analytics
Ostwald-viscometers
Catalogus # SCOI285404039
Leverancier:  SI Analytics
Ostwald-viscometers
Ostwald-viscometers
>5,5 mm²/s, 0,07 K, 220 mm, 0,60 mm, 3 ml
Price
216,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    >5,5 mm²/s
  • Volume:
    3 ml
  • Lengte:
    220 mm
  • Constante:
    0,07 K
  • Ø inw.:
    0,60 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.