Orders LinkContactUsLinkComponent
Ostwald-viscometers
Ostwald-viscometers
>0,3 mm²/s, 0,004 K, 220 mm, 0,30 mm, 3 ml
Catalogus # SCOI285404006
Leverancier:   SI Analytics
Ostwald-viscometers
Catalogus # SCOI285404006
Leverancier:  SI Analytics
Ostwald-viscometers
Ostwald-viscometers
>0,3 mm²/s, 0,004 K, 220 mm, 0,30 mm, 3 ml
Price
216,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    >0,3 mm²/s
  • Volume:
    3 ml
  • Lengte:
    220 mm
  • Constante:
    0,004 K
  • Ø inw.:
    0,30 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.