Laboratoriumdragers, Nalgene®
Autoclavable bottle carrier, PP, 378×241×114 mm
Catalogus # 215-8118
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Laboratoriumdragers, Nalgene®
Catalogus # 215-8118
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor een veilig vervoer en veilige opslag van laboratoriummateriaal, zoals flessen, bakken, enz. Met scheidingswand en geïntegreerde handgreep.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 120 °C
- Stijf, met twee lekvrije compartimenten
Kleur: wit.
Specificaties
- Omschrijving:Autoclavable bottle carrier, PP
- b×d×h:378×241×114 mm
- Cat. No.:215-8118
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.