Laboratoriumdragers, Nalgene®
Bottle carrier, HDPE, 378×241×114 mm
Catalog # 139-3110
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Laboratoriumdragers, Nalgene®
Catalog # 139-3110
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Voor een veilig vervoer en veilige opslag van laboratoriummateriaal, zoals flessen, bakken, enz. Met scheidingswand en geïntegreerde handgreep.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 120 °C
- Stijf, met twee lekvrije compartimenten
Kleur: wit.
Specifications
- Omschrijving:Bottle carrier, HDPE
- b×d×h:378×241×114 mm
- Cat. No.:139-3110
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage