Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 24 mm, —, PP
Catalog # NALG71-2411-1125
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalog # NALG71-2411-1125
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specifications
- Sluiting diam:24 mm
- Kleur:—
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:52
- Cat. No.:NALG71-2411-1125
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage