Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
30 - 300 mm²/s, 0,3 K, 290 mm, 1,50 mm, 15 − 20 ml
Catalogus # 616-1108
Leverancier:   SI Analytics
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
Catalogus # 616-1108
Leverancier:  SI Analytics
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
30 - 300 mm²/s, 0,3 K, 290 mm, 1,50 mm, 15 − 20 ml
Price
555,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for the determination of absolute and relative viscosity of liquids with Newtonian flow behaviour.
  • Filling quantity: 15 - 20 ml
  • Recommended minimum flow through time is 200 seconds
  • Overall length ∼290 mm
Gecalibreerd met constante voor handmatige meting.
 : DIN 51562-1, ISO 3105.
Specificaties
  • Meetbereik:
    30 - 300 mm²/s
  • Volume:
    15 − 20 ml
  • Lengte:
    290 mm
  • Seq:
    08
  • Constante:
    0,3 K
  • Ø inw.:
    1,50 mm