Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 20 mm, natuur, PP
NALG71-2172-0020
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
- Sluiting diam:20 mm
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:47
- Cat. No.:NALG71-2172-0020
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage