Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 53 B, amber, PP
Catalogus # NALG71-2171-0530
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # NALG71-2171-0530
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:53 B
- Kleur:amber
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:46
- Cat. No.:NALG71-2171-0530
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage