Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 83B, wit, PP
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
- Sluiting diam:83B
- Kleur:wit
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:45
- Cat. No.:216-8973
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage