Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 70 mm, natuur, PP
Catalog # NALG71-2154-0700
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalog # NALG71-2154-0700
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specifications
- Sluiting diam:70 mm
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:41
- Cat. No.:NALG71-2154-0700
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage