Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 43 mm, natuur, PP
Catalogus # 216-8957
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # 216-8957
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:43 mm
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:33
- Cat. No.:216-8957
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage