Emmers, Nalgene®
wit, 13,2 L
216-0095
PP, wit.
- Met graduatie
- Zeer goede temperatuur en chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar
Universele multifunctionele beker zonder tuit. Handgreep met nyloncoating biedt comfortabele, stevige grip.
- Capaciteit:13,2 L
- Kleur:wit
- Cat. No.:216-0095
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage