Emmers, Nalgene®
wit, 10,4 L
Catalogus # 216-0094
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Emmers, Nalgene®
Catalogus # 216-0094
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit.
- Met graduatie
- Zeer goede temperatuur en chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar
Universele multifunctionele beker zonder tuit. Handgreep met nyloncoating biedt comfortabele, stevige grip.
Specificaties
- Capaciteit:10,4 L
- Kleur:wit
- Cat. No.:216-0094
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage