Antibètaschermen, Nalgene®
305×305×457 mm, Vlak
Catalogus # 113-2803
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Antibètaschermen, Nalgene®
Catalogus # 113-2803
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Acryl, transparant, dikte: 9 mm.
- Diepe standaard (305 mm) biedt een groot werkoppervlak en voorkomt dat radioactieve stoffen op het werkblad terechtkomen
- Ontworpen om de laboratoriumwerkers te beschermen bij het hanteren van isotopen die bètastraling afgeven
Meets OSHA Standard 29 CFR Part 1910, 1030
Certificeringen: Conform de norm OSHA 29 CFR, sectie 1910.1030
Specificaties
- Vorm:Vlak
- b×d×h:305×305×457 mm
- Cat. No.:113-2803
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.