Reference electrodes
Referentie-elektroden met vrij uiteinde, Ag/AgCl-referentiesysteem en navulbuis, 9828/95, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramisch, 12×120 mm, Vaste kabel van 5 m
Catalogus # SCOI285116851
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specificaties
- Aansluiting:Vaste kabel van 5 m
- Ø×L:12×120 mm
- Type:9828/95
- Omschrijving:Referentie-elektroden met vrij uiteinde, Ag/AgCl-referentiesysteem en navulbuis
- Materiaal:Glas
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:KCI 3 mol/l
- Temperatuur:+5...+135 °C