Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Reference electrodes
Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Pasta, PVDF, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285111767
Leverancier:   SI Analytics
Reference electrodes
Catalogus # SCOI285111767
Leverancier:  SI Analytics
Reference electrodes
Reference electrodes
Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Pasta, PVDF, 12×120 mm, Schroefplugkop
Price
300,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specificaties
  • Aansluiting:
    Schroefplugkop
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    B 1881 HD
  • Omschrijving:
    Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem
  • Materiaal:
    PVDF
  • Diafragma:
    PVDF
  • Elektroliet:
    Pasta
  • Temperatuur:
    −5...+100 °C