Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, H 9180, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Slijping, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285110951
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 9180
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:15
- Diafragma:Slijping
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:0...+135 °C
- pH:1 - 14