Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, H 9080, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Keramisch, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285110795
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 9080
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:09
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:0...+135 °C
- pH:1 - 14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.