VWR®, Vortexmixer
Product Details & Documents
Deze vortex mixer combineert state of the art elektronica met design en comfort. Start de wervelende actie door simpelweg op de houder of het platform te drukken. De zware behuizing beschermt tegen spatten, terwijl de ronde voetknoppen zorgen voor een veilige plaatsing op het werkblad en voorkomen dat het apparaat over de bank schuift.
- 5 mm orbitale trillingen
- Optie voor intermitterende of continue bedrijfsmodi
- Analoge snelheidsinstelknop voor traploos variabele snelheden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 22
Delivery information: Geleverd met plaat voor reageerbuisjes met een diameter van 20 mm. Een groot platform voor kolven tot 50 ml is optioneel verkrijgbaar (zie accessoires).
Caution: * Met optionele accessoires 444-1388 en 444-1383
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
444-1372
Images 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Product Literature
Specifications
- Omschrijving:Vortex-menger, EU-stekker
- Seq:01
- Cat. No.:444-1372
- Motorvermogen, opname:51 W
- Toerentalbereik:0 - 2500 min⁻¹
- Model:Vortexmenger
- b×d×h:134×105×172 mm
- Max. inhoud:50 ml*
- Gewicht:2,8 kg
- Cirkelbeweging:5 mm