Exsiccatoren, Nalgene®
Zonder kraan, 330 DN, 143 mm, 330×262 mm
Catalogus # 467-3112
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Exsiccatoren, Nalgene®
Catalogus # 467-3112
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PC-deksel en blauw PP-ondergedeelte met of zonder PTFE afsluitkraantje. Voor vacuümslangen met een binnendiameter van 6,4 mm (¼") en te gebruiken in combinatie met elke standaard-exsiccatorplaat van 230 mm, zoals de 467-3100. De exsiccator 467-3110 kan alleen bij kamertemperatuur worden gebruikt, de exsiccator 467-3112 is autoclaveerbaar.
- Het ondergedeelte is bestand tegen alle vaste droogmiddelen, waaronder zuren en alkaliën (gebruik geen geconcentreerde zuren als droogmiddel)
- Er is geen afdichting of vacuüm nodig om het deksel luchtdicht te maken; hiervoor is alleen vet vereist
Ordering information: Geleverd exclusief plaat. U kunt de plaat afzonderlijk bestellen.
Specificaties
- Nominale afmeting:330 DN
- Type:Zonder kraan
- Bruikbare hoogte:143 mm
- Ø uitw.×h:330×262 mm
- Cat. No.:467-3112
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #TypeBeschikbaarheidPrice