Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro filtertrechters, DURAN®
Micro filtertrechters, DURAN®
10 mm, 1, 2 ml, 6 mm
Catalogus # SCOT258575104
Leverancier:   DWK Life Sciences
Micro filtertrechters, DURAN®
Catalogus # SCOT258575104
Leverancier:  DWK Life Sciences
Micro filtertrechters, DURAN®
Micro filtertrechters, DURAN®
10 mm, 1, 2 ml, 6 mm
Price
46,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • For filtration of very small volumes
  • Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
  • Very good temperature resistance
With integrated sintered glass filter plate.
Specificaties
  • Ø plaat:
    10 mm
  • Porositeit:
    1
  • Capaciteit:
    2 ml
  • Steel uitw. Ø:
    6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.