Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes, Nalgene®
Cryoboxes, Nalgene®
Nalgene® polycarbonate cryobox, weight: 0,52 kg, 5×5, Cryogene vials 1,2 en 2,0 ml, wit, 76×76×52 mm
Catalogus # 479-3311
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Cryoboxes, Nalgene®
Catalogus # 479-3311
   Lage impact op de fabricage
Cryoboxes, Nalgene®
Cryoboxes, Nalgene®
Nalgene® polycarbonate cryobox, weight: 0,52 kg, 5×5, Cryogene vials 1,2 en 2,0 ml, wit, 76×76×52 mm
Price
62,00 €
Uitverkoop
Geldig tot 30/06/2026
Log in voor beschikbaarheid
1 * 8 ST
Product Details & Documents
White PC, autoclavable.
  • Durable, all-plastic CryoBoxes™ for short- or long-term storage
  • Plastic boxes are autoclavable for decontamination
  • Printed grid on plastic lids for easy inventory management
  • Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
  • Available with dividers from 25 to 169 tube storage
For ultra-low temperature storage of cryovials from –196 to +121 °C.
Door het transparante deksel met opgedrukt rooster is de inhoud duidelijk zichtbaar en de uitsparing van het deksel voorkomt verkeerde plaatsing.
Accepts writing with cryo-markers.
Meet the needs of any budget with plastic or cardboard CryoBoxes™ designed to store cryogenic vials and tubes. Choose from a variety of durable plastic Thermo Scientific™ CryoBox™ styles with keyed lids and printed location grids, or select economical cardboard/chipboard CryoBoxes™ for short-term storage. The plastic boxes are optimised to fit our own brand of Nalgene™ and Nunc™ vials and microcentrifuge tubes best.
Specificaties
  • Compartimenten:
    5×5
  • Voor:
    Cryogene vials 1,2 en 2,0 ml
  • Uitw. b×d×h:
    76×76×52 mm
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Nalgene® polycarbonate cryobox, weight: 0,52 kg
  • Cat. No.:
    479-3311
  • Milieu certificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.