Cryovials, Nalgene®
Product Details & Documents
Deze opslagbuisjes zijn uiterst geschikt voor onderzoek en algemene opslag in het labo van hoogwaardig en genomisch materiaal tot de dampfase van vloeibaar stikstof (op temperaturen zo laag als –150 °C). Ze zijn gemaakt van PPCO en hebben HDPE-schroefdoppen.
- Externe schroefdraad
- Op zichzelf staand
- Niet-cytotoxische grondstoffen voor meer veiligheid van monsters en de buisjes zijn gecertificeerd DNase- en RNasevrij voor genomische toepassingen
- Buisjes met schrijfveld en schaalverdeling
System 100™ buisjes benutten de maximale opslagcapaciteit en hebben een PP-sluiting en interne siliconenafdichting.
De PS-kleurcoderingen passen in de bovenkant van de Nalgene® sluitingen voor cryogene vials (behalve categorie Nr. 479-0006). Ze zorgen voor een snelle identificatie.
Warning: Do not store in the liquid phase of nitrogen without CryoFlex™ tubing.
PS colour coders fit into the top of Nalgene® cryogenic vial closures (except Cat. No. 479-0006). They provide quick identification.
: Bevat de CE-markering voor de opslag van diagnostische monsters in de EU. Gecertificeerde SAL-waarde van 10-6 Voor de hoogst mogelijke steriliteitsgarantie.
: Niet opslaan in de vloeibare fase van stikstof zonder de CryoFlex™-hulzen.
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:11,7×38,1 mm
- Capaciteit:1,00 ml
- Omschrijving:System 100™ buisjes, met schrijfveld, steriel, RNase- en DNase-vrij
- Seq:01
- Kleur dop:helder
- Bodem:Conisch
- Cat. No.:479-3224
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage