Scheitrechters Squibb, Nalgene®
1000 ml, 53 mm
Catalog # 527-2104
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Catalog # 527-2104
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
FEP doorschijnend, TFE stopkraan, ETFE schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Breukbestendig, transparant, niet-klevend voor eenvoudige reiniging, niet-nattend voor volledig afdruipen en ondoordringbaar voor alle chemicaliën die in een scheitrechter worden gebruikt.
Documents
NALG4301-0250_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Capaciteit:1000 ml
- Ø stop:53 mm
- Cat. No.:527-2104
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice