Scheitrechters Squibb, Nalgene®
500 ml, 43 mm
Catalogus # 527-2103
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Catalogus # 527-2103
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
FEP doorschijnend, TFE stopkraan, ETFE schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Breukbestendig, transparant, niet-klevend voor eenvoudige reiniging, niet-nattend voor volledig afdruipen en ondoordringbaar voor alle chemicaliën die in een scheitrechter worden gebruikt.
Documents
NALG4301-0250_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Ø stop:43 mm
- Cat. No.:527-2103
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement stopcock assembly