Scheitrechters Squibb, Nalgene®
250 ml, 33 mm
527-2102
FEP doorschijnend, TFE stopkraan, ETFE schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Breukbestendig, transparant, niet-klevend voor eenvoudige reiniging, niet-nattend voor volledig afdruipen en ondoordringbaar voor alle chemicaliën die in een scheitrechter worden gebruikt.
- Capaciteit:250 ml
- Ø stop:33 mm
- Cat. No.:527-2102
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage