Scheitrechters Squibb, Nalgene®
1000 ml, 53 mm
Catalogus # 527-0008
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Catalogus # 527-0008
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PPCO doorschijnend, TFE stopkraan, PP schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Specificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Ø stop:53 mm
- Cat. No.:527-0008
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage