Scheitrechters Squibb, Nalgene®
500 ml, 43 mm
Catalog # 527-0007
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Catalog # 527-0007
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PPCO doorschijnend, TFE stopkraan, PP schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Specifications
- Capaciteit:500 ml
- Ø stop:43 mm
- Cat. No.:527-0007
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage