Scheitrechters Squibb, Nalgene®
250 ml, 33 mm
Catalogus # 527-0006
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Catalogus # 527-0006
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PPCO doorschijnend, TFE stopkraan, PP schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Ø stop:33 mm
- Cat. No.:527-0006
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage