Scheitrechters Squibb, Nalgene®
125 ml, 28 mm
Catalog # 527-0005
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Catalog # 527-0005
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PPCO doorschijnend, TFE stopkraan, PP schroefdop.
- Lekvrije sluiting en afsluitkraan
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
- TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Specifications
- Capaciteit:125 ml
- Ø stop:28 mm
- Cat. No.:527-0005
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage