Büchner trechters, Nalgene®
919 ml, 110 mm
Catalog # 221-0103
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Büchner trechters, Nalgene®
Catalog # 221-0103
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP
- Robuust en lichtgewicht
- Boven- en onderkant kunnen worden gescheiden voor eenvoudige reiniging
- Autoclaveerbaar
Voor papieren filters of membraanfilters.
Specifications
- Capaciteit:919 ml
- Voor filter Ø:110 mm
- Cat. No.:221-0103
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage