Büchner trechters, Nalgene®
83 ml, 55 mm
Catalogus # 221-0100
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Büchner trechters, Nalgene®
Catalogus # 221-0100
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP
- Robuust en lichtgewicht
- Boven- en onderkant kunnen worden gescheiden voor eenvoudige reiniging
- Autoclaveerbaar
Voor papieren filters of membraanfilters.
Specificaties
- Capaciteit:83 ml
- Voor filter Ø:55 mm
- Cat. No.:221-0100
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage