Maatcilinders, Nalgene®
500 ml, 5,0 ml, 4,0 ± ml
Catalogus # 612-4015
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Maatcilinders, Nalgene®
Catalogus # 612-4015
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PMP, hoog model, autoclaveerbaar, klasse B.
- Geijkt op 20 °C, niet bevochtigbaar - geen meniscus om verwarring bij aflezen te voorkomen
- Grote zeshoekige voet in blauw PP; garandeert stabiliteit; grote schenktuit; nagenoeg onbreekbaar
- Autoclaveerbaar, maar nauwkeurigheid wordt beïnvloed
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certificeringen: ASTM-klasse B E1272 en ISO 6706
Documents
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Indeling:5,0 ml
- Tolerantie:4,0 ± ml
- Cat. No.:612-4015
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage