Maatcilinders, Nalgene®
100 ml, 1,0 ml, 1,00 ± ml
N° de catalogue 612-4013
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Maatcilinders, Nalgene®
N° de catalogue 612-4013
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Transparant PMP, hoog model, autoclaveerbaar, klasse B.
- Geijkt op 20 °C, niet bevochtigbaar - geen meniscus om verwarring bij aflezen te voorkomen
- Grote zeshoekige voet in blauw PP; garandeert stabiliteit; grote schenktuit; nagenoeg onbreekbaar
- Autoclaveerbaar, maar nauwkeurigheid wordt beïnvloed
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM-klasse B E1272 en ISO 6706
Documents
Spécifications
- Capaciteit:100 ml
- Indeling:1,0 ml
- Tolerantie:1,00 ± ml
- Cat. No.:612-4013
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage