Buretten, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,06 ± ml
Catalogus # 612-2558
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Buretten, Nalgene®
Catalogus # 612-2558
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Kristalhelder acryl, PMP-tip en TFE-afsluitkraan en -plug.
- Niet beïnvloed door verdunde minerale zuren en basen, behalve HF en NH₄OH
- Niet geschikt voor alcohol en organische oplosmiddelen
Duurzaam, uitstekend geschikt voor algemeen gebruik, scholen, industriële laboratoria en gebruik op locatie.
Certificeringen: ASTM E287
Documents
NALG3650-0050_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Indeling:0,1 ml
- Tolerantie:0,06 ± ml
- Cat. No.:612-2558
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Stopcock assembly for burette, 25 mlStopcock assembly for burette, 25 mlNALG71-3650-1025Log in voor beschikbaarheid1 * 2 ST - 377,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.