Filtertrechters, DURAN®
Ø plaat 90 mm, 1000 ml, 95 mm
Catalogus # 511-5137
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Filteropzetstuk van DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, PP-trechter en twee gefluoreerde rubberen afdichtringen.
- Gemakkelijk te verwisselen schijven
- Veilige en eenvoudige verwijdering van gefilterd materiaal
- Schijven eenvoudig aan beide zijden te reinigen
De plaat voor filtreerschijven 511-5126 (48 mm Ø) is bij het model van 250 ml te gebruiken als houder voor papieren filters of membranen.
Bestelinformatie: filteropzetstuk met schroefdraad, met trechter en twee afdichtingsringen, zonder filterschijf.
Specificaties
- Voor:Ø plaat 90 mm
- Schroefdraad:95 mm
- Capaciteit:1000 ml
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.