Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertrechters, DURAN®
Filtertrechters, DURAN®
Ø plaat 24 mm, 30 ml, 28 mm
Catalogus # 511-5117
Leverancier:   DWK Life Sciences
Filtertrechters, DURAN®
Catalogus # 511-5117
Leverancier:  DWK Life Sciences
Filtertrechters, DURAN®
Filtertrechters, DURAN®
Ø plaat 24 mm, 30 ml, 28 mm
Price
22,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filteropzetstuk van DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, PP-trechter en twee gefluoreerde rubberen afdichtringen.
  • Gemakkelijk te verwisselen schijven
  • Veilige en eenvoudige verwijdering van gefilterd materiaal
  • Schijven eenvoudig aan beide zijden te reinigen
De plaat voor filtreerschijven 511-5126 (48 mm Ø) is bij het model van 250 ml te gebruiken als houder voor papieren filters of membranen.
Bestelinformatie: filteropzetstuk met schroefdraad, met trechter en twee afdichtingsringen, zonder filterschijf.
Specificaties
  • Voor:
    Ø plaat 24 mm
  • Schroefdraad:
    28 mm
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.