Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertrechters, DURAN®
Schijf 50 mm diameter, 250 ml, 54 mm
  511-5120
Filtertrechters, DURAN®
  511-5120
Filtertrechters, DURAN®
Filtertrechters, DURAN®
Schijf 50 mm diameter, 250 ml, 54 mm
79,80 €
1 * 1 ST
Filteropzetstuk van DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, PP-trechter en twee gefluoreerde rubberen afdichtringen.
  • Gemakkelijk te verwisselen schijven
  • Veilige en eenvoudige verwijdering van gefilterd materiaal
  • Schijven eenvoudig aan beide zijden te reinigen
De plaat voor filtreerschijven 511-5126 (48 mm Ø) is bij het model van 250 ml te gebruiken als houder voor papieren filters of membranen.
 : filteropzetstuk met schroefdraad, met trechter en twee afdichtingsringen, zonder filterschijf.
  • Voor:
    Schijf 50 mm diameter
  • Schroefdraad:
    54 mm
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.